Key Documents
Z420255
Komet magnetic stirring bar
Octagonal, L 50 mm, diam. 21 mm, PTFE-coated
Sinônimo(s):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F37174-0000
Comprimento
50 mm
Diâmetro
21 mm
Descrição geral
Transmits torque 2 to 3 times larger than those of conventional stirring bars of this length. High-powered samarium-cobalt magnet.
Informações legais
Komet is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)