Z412600
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 117 V AC
Sinônimo(s):
Ultrasonic homogenizer, Ultrasonic mixer
fabricante/nome comercial
Sonics & Materials VCX130-117V
disponibilidade
not available in EU
Descrição geral
- 20 kHz
- Digital wattmeter
- Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
- Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
- Variable output control
- Automatic tuning
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)