Documentos Principais
Z411833
Acid neutralization traps for Welch® pumps
For Models 1402N and 1376N
About This Item
Código UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
Características
For Models 1402N and 1376N
Descrição geral
includes replacement element 1420E-01
Informações legais
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)