Documentos Principais
Z409472
Sigma-Aldrich
Weighing funnel
size S, polypropylene
Sinônimo(s):
Laboratory funnel, Weighing device
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Materiais
polypropylene
tamanho
S
embalagem
pkg of 50 ea
Descrição geral
  • Sit flat on balance - No rolling, no spilling!
  • Pouring necks designed to fit volumetric flasks, micro-tubes or any narrow neck apparatus for spill free transfer
  • Residual sample can be rinsed to guarantee 100% transfer
  • Suitable for safe handling of hazardous materials
  • Available in five different sizes: extra small, small, medium, large, and extra large
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Água HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
Água