Z400556
Ace Trubore® PTFE stirrer assembly
for flask size, 2,000 ‑ 3,000 mL, joint: ST/NS 29/42
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
Junta
joint: ST/NS29/42
Características
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8064-21
diâmetro × C
1 in. × 1 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Precision PTFE Trubore stirrer assembly consisting of 10mm I.D. bearing, polished glass shaft with button, and PTFE blade. Bearing consists of PTFE inner bearing, glass-filled PTFE bushing and lock nut, compression saddle with O-ring, and threaded glass adapter.
Informações legais
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400556-1EA | 4061826660201 |