Z342262
Schott® NMR sample tubes
professional
Sinônimo(s):
231700211
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante/nome comercial
DURAN® 231700211
disponibilidade
not available in USA and Canada
Parâmetros
400 MHz frequency
C × D.E.
178 mm × 5 mm
curvatura
0.03 mm
diâmetro do tubo
5 mm
espessura da parede
0.75 mm
Descrição geral
- Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
- The tubes are optimized for fast and accurate test results.
- Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
- Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)