Z320099
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Sinônimo(s):
QC28/13
About This Item
Produtos recomendados
Características
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
fabricante/nome comercial
Quickfit
disponibilidade
not available in USA and Canada
conector
28 thread
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)