CLS882114
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
fabricante/nome comercial
Corning 8821-14
Comprimento
60 mm
Descrição geral
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)