Documentos Principais
Z319619
Büchi® receiving flask
capacity 100 mL, glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
glass
round bottom flask
single-neck
Junta
joint SJ35/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Büchi 00422
capacidade
100 mL
Descrição geral
These fit all Rotavapor models.
Informações legais
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)