Z317756
Duran® vacuum desiccator replacement lids
knobbed, nominal diameter 150 mm , DN
Sinônimo(s):
244105706
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA
diâmetro nominal
150 mm , DN
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z317756-1EA |