Documentos Principais
Z317586
Duran® vacuum desiccator plate
porcelain plate, I.D. 250 mm
Sinônimo(s):
297256609
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
porcelain plate
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
D.I.
250 mm
Descrição geral
Perforated plate for vacuum desiccators.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)