Z309028
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 52 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
ST7/2
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante/nome comercial
Quickfit ST 7/20
disponibilidade
not available in USA and Canada
lâmina L
52 mm
eixo P
6 mm
Descrição geral
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)