Documentos Principais
Z308838
Quickfit® conical flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
FE250/3
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Junta
joint: ST/NS24/29
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FE250/3
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
250 mL
Descrição geral
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)