Key Documents
Z304808
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
CF5/4
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS29/32
fabricante/nome comercial
Quickfit CF 5/4
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)