Documentos Principais
Z304514
Quickfit® pressure equalising dropping funnel
capacity 250 mL, Pear-shaped, male joint: ST/NS 19/26, female joint: ST/NS 24/29
Sinônimo(s):
DE250/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Junta
female joint: ST/NS24/29
male joint: ST/NS19/26
Características
Pear-shaped
fabricante/nome comercial
Quickfit DE 250/32
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
250 mL
Descrição geral
With GP Rotaflo stopcocks
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)