Z304204
Quickfit® column packing supports
fits ST/NS: 24/29 female joint
Sinônimo(s):
EX13/23
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Quickfit® EX 13/23
disponibilidade
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Diâmetro
21 mm
Descrição geral
These spiral packing supports will hold 4 mm or larger Fenske helices. They may be used with larger socket sizes than those shown below providing there is a suitable constriction at or above the cone at the bottom of the column.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)