Z303763
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Sinônimo(s):
FR5L/5US/33P
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS24/29
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Quickfit FR5L/5US/33P
disponibilidade
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altura
275 mm
capacidade
5,000 mL
Descrição geral
- One vertical neck
- Two parallel necks
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303763-1EA | 4061826686799 |