Z303194
Quickfit® Liebig condenser
L 400 mm, joint: ST/NS 19/26
Sinônimo(s):
C1/22/SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/26
fabricante/nome comercial
Quickfit C1/22/SC
disponibilidade
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Comprimento
400 mm
área da superfície
200 cm2
Descrição geral
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303194-1EA | 4061826686744 |