Z302848
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinônimo(s):
FR500/4S
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Junta
joint: ST/NS29/32
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
pack of 1
case of 5
fabricante/nome comercial
Quickfit FR500/4S
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
500 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z302848-5EA | 4061826686720 |
Z302848-1EA | 4061832829142 |