Documentos Principais
Z301051
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 45/40
Sinônimo(s):
DA57
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom45/40
fabricante/nome comercial
Quickfit DA 57
disponibilidade
not available in USA and Canada
Descrição geral
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Informações legais
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)