Key Documents
Z285579
Sigma-Aldrich
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 500 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
Características
CSA approved
for flask size 500 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100D TEM106
disponibilidade
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
faixa de medição de temperatura
≤450 °C (internal operating)
Parâmetros
50-750 rpm speed
saída
270 watts
Descrição geral
An electromagnetic stirring system that combines heating and stirring in one mantle. Includes StirMantle and connecting cords. Order a StirControl II and a temperature controller separately.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)