Z285528
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Produtos recomendados
Características
CSA approved
for flask size 5 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100A MIC5
disponibilidade
not available in EU
not available in EU
saída
12 watts
Descrição geral
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)