Documentos Principais
Z285323
Sigma-Aldrich
Glas-Col® Series TM reaction flask mantle
for flask size, 2000 mL, for ACE flask
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
entrada CA/CC
115 V
Características
CSA approved
for flask size 2000 mL
fabricante/nome comercial
Glas-Col 100B-TM566
disponibilidade
not available in EU
saída
450 watts
Descrição geral
Provides even heat for reaction kettles – ideal for resinous materials. Order heating mantle corresponding to flask manufacturer and size. Reaction flask not included.
  • Not CE compliant
Outras notas
Must be used with power controller.
Informações legais
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)