Z284742
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 60 mL, tube L 132 mm, thread size 38-430
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
fritted
fabricante/nome comercial
Aldrich
capacidade
60 mL
tamanho da rosca
38-430
tubo C
132 mm
tamanho de poro
25—50 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284742-1EA | 4061832131948 |