Z284521
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 1,000 mL, with 50 mm O-ring joint
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Bulbo D.E.
130 mm
capacidade do bulbo
1,000 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
parte de substituição
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284521-1EA | 4061832115092 |
Z284548-1EA | 4061832115108 |