About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
An inexpensive KBr pellet press to form a 10mm diam. pellet. The Econo-Press includes two bolts and one barrel. Spectra can be obtained with the pellet in the press or the pellet can be placed into an Econo-Card for analysis and storage. The kit contains the Econo-Press, 10 Econo-Cards, and the Econo-Mount holder.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281883-1EA | 4061833634226 |