Z280046
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/4 in. × 1 in.
Sinônimo(s):
Saint Gobain AFL00053, Tygon A-60-G
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 50 feet
fabricante/nome comercial
Tygon
D.I. × D.E.
3/4 in. × 1 in.
tamanho da parede
1/8 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
This chemical pump tubing is a thermoplastic elastomer tubing with chemical compatibilities approaching fluoroelastomers and silicone tubing. Black, rubber-like tubing is heat sealable. Max. temp.: 275°F (135°C).
- Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
- Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Informações legais
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)