About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pk of 48 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 9590-46
Categorias relacionadas
Descrição geral
Caps with hole fit threaded outer 14/10 joints and, with an O-ring (Z504874), form an "O-RING-CAP SEAL" connection. Size: 20 mm.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)