Z273228
Alconox® detergent
0.5 oz packs
Sinônimo(s):
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
embalagem
pkg of 12 x 50 × 0.5 oz in 12PAK
pkg of 50 × 0.5 oz in 1PAK
fabricante/nome comercial
Alconox, Inc. 1112 (12 packs of 50ea)
Alconox, Inc. 1112-1 (1 pack of 50ea)
aplicação(ões)
PFAS testing
Aplicação
- to clean tissue grinder
- for pre-treating glass coverslips
- microfluidic chambers
Características e benefícios
- Highly concentrated and cost-efficient
- Biodegradable and readily disposable
- Penetrating wetting power saves time
- Provides reliable results and no interfering residues
- Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?