Documentos Principais
Z265225
Supelco
TLC saturation pads
size 20 cm × 20 cm
Sinônimo(s):
Thin Layer Chromatography Conditioning Pads
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Analtech 8124
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamanho
20 cm × 20 cm
Descrição geral
Placement of pads with solvent in the development chamber helps to assure rapid and uniform saturation of the atmosphere with solvent vapor. Pads improve reproducibility and reduce "edge effects".
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)