Z261548
Luer-to-Threaded UTS connector
Micro-Mate® female Luer to 1/4-28 standard thread, nickel plated
Sinônimo(s):
environmental, veterinary
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Materiais
nickel plated
fabricante/nome comercial
Popper 6418
Categorias relacionadas
Informações legais
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261548-1EA | 4061832530956 |