Z259535
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 500 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
NACRES:
NC.11
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Ace Glass 786338
capacidade
500 mL
Descrição geral
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)