Documentos Principais
Z256021
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 3/4 in. × 1 1/2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
descrição
heavy wall
embalagem
pkg of 10 feet
Tubo D.I. × D.E.
3/4 in. × 1 1/2 in.
tamanho da parede
3/8 in.
Descrição geral
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)