BR66025
BRAND® dessicator plate
for nominal size 200 mm, O.D. 190 mm, polypropylene
Sinônimo(s):
Accessories, Desiccator plate, Desiccators
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 66025
D.E.
190 mm
adequação
suitable for (glass dessicators)
Categorias relacionadas
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR66025-1EA | 4061831866315 |