Z255815
Latex rubber laboratory tubing
I.D. × O.D. 1/4 in. × 3/8 in.
descrição
standard
embalagem
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
1/4 in. × 3/8 in.
tamanho da parede
1/16 in.
Descrição geral
High-purity, seamless, amber tubing for general-purpose use with liquids and gases. Durometer: 35 ±5. Talc-free.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)