Z249602
Aldrich® modified, jacketed Dean-Stark trap
joint: ST/NS 24/40, Overall H 300 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Total A
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). 350 mL capacity. 0-3 mm PTFE valve.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z249602-1EA | 4061832133898 |