Z239127
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 86 mm × 128 mm × 25 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
Materiais
oblong
polystyrene
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
L × C × A
86 mm × 128 mm × 25 mm
Prato: C × L
128 mm × 86 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Weighing dish designed to facilitate dispensing and pouring. Smooth uniform walls, flat bottom, usable to 200°F (93°C).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z239127-8X1PAK | |
Z239127-1PAK | 4061832332062 |
Z239127-8PAK |