Documentos Principais
Z232297
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 5,000 mL
Sinônimo(s):
218057308, Plastic Laboratory Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
borosilicate glass 3.3
round bottle
Características
without cap
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
DURAN® 21 805 73
Parâmetros
max. pressure (Not for use under pressure)
capacidade
5,000 mL
diâmetro × A
182 mm × 330 mm
conector
GL 45 neck thread
Descrição geral
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)