Documentos Principais
Z231851
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 400 mL, low form
Sinônimo(s):
211064103
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
A × D.E.
110 mm × 80 mm
capacidade
400 mL
Descrição geral
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
produto comparável
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)