Documentos Principais
Z231843
Sigma-Aldrich
Duran® beakers
capacity 250 mL, low form
Sinônimo(s):
211063604
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
A × D.E.
95 mm × 69 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Outras notas
Browse all glass beakers
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
produto comparável
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Duran® beakers capacity 1,000 mL, Tall form
Z232017
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 25 mL, low form
Z231800
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 50 mL, low form
Z231819
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 600 mL, Tall form
Z231991
Duran® beakers
Duran® super duty beaker capacity 600 mL
Z680915
Duran® super duty beaker
Duran® beakers capacity 50 mL, Tall form
Z231940
Duran® beakers
Duran® beakers capacity 5 mL, low form
Z231789
Duran® beakers