Z224871
Pinch clamps for SJ joints
Replacement pinch clamp for Aldrich combustion apparatus
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Junta
joint SJ35/25
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 1
Descrição geral
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z224871-1EA | 4061833304167 |