Z220590
Solid-transfer vessel with two side-arms and a gas inlet with glass stopcock
capacity 75 mL, side arm male Joints: ST/NS 14/20 (2)
About This Item
Produtos recomendados
rótulo
U
Junta
male Joints: ST/NS side arm14/20 (2)
male joint ST/NS top45/40
capacidade
75 mL
Descrição geral
For transferring and packaging air-sensitive solid compounds under inert atmosphere.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)