Documentos Principais
Z215252
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
fabricante/nome comercial
Cowie
Comprimento
550 mm
Diâmetro da lâmina
140 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)