Documentos Principais
Z205389
Sigma-Aldrich
Eye-protection holder
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
46181802
NACRES:
NB.35
Materiais
clear acrylic
Características
lid: no
Holds safety glasses
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F24877-0001
A × L × P
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
tamanho da placa posterior
6 in.
Descrição geral
Sturdy holder provides workers with easy access to safety glasses or goggles. Wall mountable or freestanding.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)