Z200506
Heavy-duty metal drum pumps
tube L 45 in., 316 SS and PTFE, spout L × diam. 6 in. × 3/4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
40151500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
bico C × diâmetro
6 in. × 3/4 in.
tubo C
45 in.
conector
(51 mm)
2 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
T-handle, fits standard 2 in. bung and dispenses 16 oz/downstroke.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z200506-1EA | 4061832331515 |