Documentos Principais
Z190284
Arrow electric lab stirrer
speed 0-6000 rpm, direct, output0.10 hp
Sinônimo(s):
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
entrada CA/CC
115 V
115 V
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Arrow Engineering 6000
disponibilidade
not available in EU
Parâmetros
0-6000 rpm speed
saída
0.10 hp
Descrição geral
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
Qualidade
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)