Documentos Principais
Z189707
Sigma-Aldrich
Sleeves for dry box glove and sleeve assembly
straight sleeves, neoprene, port size 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiais
neoprene
esterilidade
non-sterile
Características
latex free
powder-free
reusable
embalagem
pack of 1 pair
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
tamanho da porta
6 in.
Embalagem
Package includes 2 sleeves, wrist rings, and springs.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)