Documentos Principais
Z188735
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 16 mL, cap size 18 - 400, diam. × H 21 mm × 71 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
tamanho da tampa
18 - 400
diâmetro × A
21 mm × 71 mm
volume
16 mL
cor
clear
conector
thread for 18-400
Descrição geral
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Black plastic caps Solid top, PTFE-faced rubber liner, thread for 13-425, pkg of 200 ea
Supelco
Z106429
Black plastic caps