Z183601
Cryo-apron®
size 24 in. × 42 in.
Sinônimo(s):
Cryogenic Apron
About This Item
Código UNSPSC:
46181501
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
TempShield CA42
tamanho
24 in. × 42 in.
Descrição geral
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Informações legais
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)