Documentos Principais
Z183598
Sigma-Aldrich
Cryo-apron®
size 24 in. × 36 in.
About This Item
Código UNSPSC:
46181501
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
TempShield CA36
tamanho
24 in. × 36 in.
Descrição geral
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Informações legais
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Cryo-gloves® size L, water-resistant
Z183520
Cryo-gloves®
vibrant-m
Z692387
3M Face mask 9322